Läs mer
4,6-Dichloropyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloropyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 42754-96-1 |
| Molekylformel | C5 H2 Cl2 N4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-1-8-11-4(2)10-5(7)9-3/h1H,(H,8,9,10,11) |
| LEDER | Clc1nc(Cl)c2cn[nH]c2n1 |
| IUPAC-namn | 4,6-dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 189 |
| Formel vikt | 187.9657 |