Läs mer
4,6-dikloropyrimidin-2,5-diamin, Mikromol™
Produktkod. 30052643
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052643 25 mg
1 options
Produktkod. 30052643 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3249.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4,6-dikloropyrimidin-2,5-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
CAS 55583-59-0
Analyt- eller komponentnamn 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H4 Cl2 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971, 3328W93
InChI formel InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10)
LEDER Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
IUPAC-namn 4,6-dikloropyrimidin-2,5-diamin
Molekylvikt (g/mol) 179.01
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 177,9813 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.