Läs mer
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid, 95%
Produktkod. 15410979
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410979 250 mg 250mg
15490969 1 g 1g
15400979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63976.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 87600-98-4 | C5H2Cl2N2O2 | 192.983 g/mol
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid is used as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid is used as a intermediate for pharmaceutical.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in freezer at (-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87600-98-4
Molekylformel C5H2Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.983
MDL-nummer MFCD09909611
InChI-nyckel KGBLYFGHJNGQBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carboxylicacid, ksc446k2r, 4,6-dichloropyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4,6-dichloro
PubChem CID 24820487
IUPAC-namn 4,6-dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
LEDER C1=NC(=C(C(=N1)Cl)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
Färg White
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 192.99
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.