Läs mer
4,6-dikloropyrimidin, TRC
Produktkod. 30370124
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30370124 5 g
1 options
Produktkod. 30370124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4358355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloropyrimidine
CAS 1193-21-1
Molekylformel C4 H2 Cl2 N2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
LEDER Clc1cc(Cl)ncn1
IUPAC-namn 4,6-dikloropyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 148.98
Formel vikt 147.9595