Läs mer
4,6-dikloropyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dichloropyrimidine |
| CAS | 1193-21-1 |
| Molekylformel | C4 H2 Cl2 N2 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H |
| LEDER | Clc1cc(Cl)ncn1 |
| IUPAC-namn | 4,6-dikloropyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.98 |
| Formel vikt | 147.9595 |