missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4’,6-Didemethyl Papaverine, TRC

Produktkod. 30371887
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371887 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30371887 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4397501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4',6-Didemethyl Papaverine
CAS 57170-09-9
Molekylformel C18 H17 N O4
Kvantitet 1 mg
Synonym 4,6-Didemethyl Papaverine
InChI formel InChI=1S/C18H17NO4/c1-22-17-8-11(3-4-15(17)20)7-14-13-10-18(23-2)16(21)9-12(13)5-6-19-14/h3-6,8-10,20-21H,7H2,1-2H3
LEDER COc1cc(Cc2nccc3cc(O)c(OC)cc23)ccc1O
IUPAC-namn 1-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-7-methoxyisoquinolin-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 311.33
Formel vikt 311.1158
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.