Läs mer
4,6-Difluorindol, 97 %
Produktkod. 15490808
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490808 1 g 1g
15410818 250 mg 250mg
15400818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54536.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 199526-97-1 | C8H5F2N | 153,132 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes
, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Svårlöslig (0,062 g/L) (25 °C), Beräkn.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 199526-97-1
Molekylformel C8H5F2N
Molekylvikt (g/mol) 153.132
MDL-nummer MFCD01075213
InChI-nyckel MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778736
IUPAC-namn 4,6-difluoro-lH-indol
LEDER C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Difluoroindole
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Synonym 4,6-difluoroindole, 1h-indole, 4,6-difluoro, 4,6-difluoro-indole, pubchem7179, acmc-209f4a, 1h-indole,4,6-difluoro, 1h-indole,4,6-difluoro-9ci, 4,6-difluoroindole 153.13, 4,6-difluoro-1h-indole; 1h-indole,4,6-difluoro-9ci
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (0,062g/L) (25 °C), kalkyl.
Formel vikt 153.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.