Läs mer
4,6-difluorindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7036271
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15410818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54536.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 199526-97-1 | C8H5F2N | 153.132 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
Solubility
Sparingly Soluble (0.062 g/L) (25°C), Calc.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Keep at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 199526-97-1
Molekylformel C8H5F2N
Molekylvikt (g/mol) 153.132
MDL-nummer MFCD01075213
InChI-nyckel MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778736
IUPAC-namn 4,6-difluoro-1H-indole
LEDER C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Difluoroindole
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air sensitive
Synonym 4,6-difluoroindole, 1h-indole, 4,6-difluoro, 4,6-difluoro-indole, pubchem7179, acmc-209f4a, 1h-indole,4,6-difluoro, 1h-indole,4,6-difluoro-9ci, 4,6-difluoroindole 153.13, 4,6-difluoro-1h-indole; 1h-indole,4,6-difluoro-9ci
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (0.062g/L) (25°C),Calc.
Formel vikt 153.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.