Läs mer
4,6-dihydroxi-lH-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044568
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397156 250 mg 250mg
11377156 1 g 1g
11387156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07160.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2465-59-0 | C5H4N4O2 | 152.113 g/mol
4,6-Dihydroxi-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin är en inhibitor för att studera specificiteten och kinetiken för xantinoxidas. Det används också som ett antiinflammatoriskt medel via hämning av xantinoxidas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,6-Dihydroxi-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin är en inhibitor för att studera specificiteten och kinetiken för xantinoxidas. Det används också som ett antiinflammatoriskt medel via hämning av xantinoxidas.
Löslighet
Löslig i DMSO.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2465-59-0
Molekylformel C5H4N4O2
Molekylvikt (g/mol) 152.113
MDL-nummer MFCD00056934
InChI-nyckel HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxypurinol, oxipurinol, alloxanthine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6-diol, oxoallopurinol, 4,6-dihydroxypyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 5h,7h-dione, oxipurinolum, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 2h,5h-dione, alloxanthin van
PubChem CID 4644
ChEBI CHEBI:28315
IUPAC-namn 1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-dion
LEDER C1=C2C(=NC(=O)NC2=O)NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Smältpunkt >300°C
Odör Odorless
Kvantitet 250 mg
Beilstein 139956
Löslighetsinformation Soluble in DMSO.
Formel vikt 152.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.