Läs mer
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin, 98 %
Produktkod. 10755371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10755371 500 g Plastflaska 500g
10458830 5 g Glasflaska 5g
10326180 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10755371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114965000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-17-6
Molekylformel C4H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 144.15
MDL-nummer MFCD00006674
InChI-nyckel RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
IUPAC-namn 2-sulfanyliden-1,3-diazinan-4,6-dion
LEDER O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Förlust vid torkning 2 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 24, 476
Formel vikt 144.15
Procent renhet ≥97.5% (Acid)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.