Läs mer
4,6-Dihydroxy-2-metylpyrimidin, 99 %
Produktkod. 11428813
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428813 50 g 50g
11418813 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428813 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10535.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 40497-30-1 | C5H6N2O2 | 126,12 g/mol
4,6-dihydroxi-2-metylpyrimidin används vid framställning av 4,6-diklor-2-metyl-pyrimidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4,6-dihydroxi-2-metylpyrimidin används vid framställning av
4,6-diklor-2-metyl-pyrimidin.
Löslighet Löslig i natriumhydroxid
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40497-30-1
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.12
MDL-nummer MFCD00006104,MFCD00205627,MFCD20486784
InChI-nyckel BPSGVKFIQZZFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4,6-diol, 2-methyl-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-methyl-4,6-pyrimidinediol, 2-methyl-1h,5h-pyrimidine-4,5-dione, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-4,6-dihydroxy pyrimidine, 6-hydroxy-2-methyl-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-2-methyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one
PubChem CID 222672
IUPAC-namn 4-hydroxi-2-metyl-lH-pyrimidin-6-on
LEDER CC1=NC(O)=CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Smältpunkt >360 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 115646
Löslighetsinformation Löslig i natriumhydroxid.
Formel vikt 126.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.