Läs mer
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15416187
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15416187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33364.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 672-47-9
Molekylformel C5H3F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 180.09
MDL-nummer MFCD02678234
InChI-nyckel AMGBKPNVGVAFEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidine-4,6-diol, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4,6-diol, 2-trifluoromethylpyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 1h-pyrimidinone,6-hydroxy-2-trifluoromethyl, 4,6-dihydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 6-hydroxy-2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 6-hydroxy-2-trifluoromethyl-4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one
PubChem CID 243103
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidin-6-one
LEDER OC1=CC(=O)NC(=N1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Smältpunkt 254°C to 256°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.08
Procent renhet 97%