Läs mer
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11419227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419227 25 g 25g
11409227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21312.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2164-83-2
Molekylformel C4H3N3O4
Molekylvikt (g/mol) 157.09
MDL-nummer MFCD00006110
InChI-nyckel ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
PubChem CID 75105
IUPAC-namn 6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one
LEDER OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 611622
Formel vikt 157.09
Procent renhet 98%