Läs mer
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidin, TRC
Produktkod. 30380025
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30380025 2 g
1 options
Produktkod. 30380025 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4537502G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
CAS 2164-83-2
Molekylformel C4 H3 N3 O4
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)4(9)6-1-5-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
LEDER Oc1ncnc(O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-nitropyrimidin-4,6-diol
Molekylvikt (g/mol) 157.08
Formel vikt 157.0124