Läs mer
4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxypurinol-13C,15N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)/i1+1,6+1,9+1 |
| Formel vikt | 155.0309 |