Läs mer
4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Produktkod. 30137149
Change view
Kvantitet:
10 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137149 5 g
18040830 250 mg
18061530 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137149 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4545505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2465-59-0
Molekylformel C5 H4 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 152.11
Synonym Oxypurinol, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione, 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H)-dione, 1,7-dihydro- (6CI), 1H,3H,9H-Alloxanthine, 1H,4H,5H,6H,7H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-diol, 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4,6-Dioxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Alloxanthine, BW 55-5, NSC 76239, Oxipurinol, Oxoallopurinol, Oxyprim
IUPAC-namn 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-di
LEDER O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxypurinol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Formel vikt 152.0334