Läs mer
4,6-Dihydroxypyrimidin, 98 %
Produktkod. 10715951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10715951 100 g Plastflaska 100g
10376320 25 g Plastflaska 25g
10127163 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10715951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115081000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 1193-24-4 | C4H4N2O2 | 112,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-24-4
Molekylformel C4H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 112.09
MDL-nummer MFCD00016733
InChI-nyckel DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxypyrimidine, pyrimidine-4,6-diol, 4,6-pyrimidinediol, 6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 4,6-dihydroxypyrimidin, 6-hydroxy-4-pyrimidinone
PubChem CID 14512
LEDER OC1=CC(=O)NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 6-Dihydroxypyrimidine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300 °C
Färg Gul till orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 26,444
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,5 g/L vatten (20° c)
IUPAC-namn 4-hydroxi-lH-pyrimidin-6-on
Formel vikt 112.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,6-Dihydroxypyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.