Läs mer
4,6-Dihydroxypyrimidin, TRC
Produktkod. 30379506
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30379506 25 g
1 options
Produktkod. 30379506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45460525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dihydroxypyrimidine
CAS 1193-24-4
Molekylformel C4 H4 N2 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 4(3H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy- (8CI,9CI), 4,6-Pyrimidinediol (6CI), 6-Hydroxy-4(3H)-pyrimidinone, 4,6-Dihydroxypyrimidine, 6-Hydroxypyrimidin-4(3H)-one, NSC 22838
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
LEDER Oc1cc(O)ncn1
IUPAC-namn Pyrimidin-4,6-diol
Molekylvikt (g/mol) 112.09
Formel vikt 112.0273