Läs mer
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c1-10-4-6-3(9)7-5(8-4)11-2/h1-2H3,(H,6,7,8,9) |
| Formel vikt | 157.049 |