missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate, TRC

Produktkod. 30350010
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350010 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30350010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD3421605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate
CAS 1209465-70-2
Molekylformel C20 H19 N7 O5
Kvantitet 5 mg
Synonym 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl ester (ACI), 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C20H19N7O5/c1-30-18-25-19(31-2)27-20(26-18)32-16(29)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12-9-22-14-13(12)15(28)24-17(21)23-14/h3-4,6-7,9H,5,8H2,1-2H3,(H4,21,22,23,24,28)
LEDER COc1nc(OC)nc(OC(=O)c2ccc(CCc3c[nH]c4NC(=NC(=O)c34)N)cc2)n1
IUPAC-namn (4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) 4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate
Molekylvikt (g/mol) 437.409
Formel vikt 437.145
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.