missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine, 96%

Produktkod. p-7029531
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451650 1 g 1g
11461650 5 g 5g
11471650 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11451650 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27003.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 113583-35-0 | C7H10N2O4S | 218.23 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 113583-35-0
Molekylformel C7H10N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 218.23
MDL-nummer MFCD00672151
InChI-nyckel ITDVJJVNAASTRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine, 2-methylsulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine, 2-methylsulfony-4,6-dimethoxypyridine, 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonyl-pyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethoxy-pyrimidine, 4,6-dimethoxy-2-methylsulphonyl pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonyl, pubchem23351, maybridge1_008822
PubChem CID 838363
IUPAC-namn 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonylpyrimidine
LEDER COC1=CC(OC)=NC(=N1)S(C)(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Smältpunkt 129°C to 133°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 218.23
Procent renhet 96%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.