Läs mer
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine, TRC
Produktkod. 30388534
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30388534 100 g
1 options
Produktkod. 30388534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD461475100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
CAS 113583-35-0
Molekylformel C7H10N2O4S
Kvantitet 100 g
Synonym 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)-pyrimidine
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O4S/c1-12-5-4-6(13-2)9-7(8-5)14(3,10)11/h4H,1-3H3
LEDER O=[S](C1=NC(OC)=CC(OC)=N1)(C)=O
IUPAC-namn 4,6-dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Molekylvikt (g/mol) 218.23
Formel vikt 218.08