Läs mer
4,6-dimetyl-1,3,5-triazin-2-aminhydrat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334392
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10334392 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10772873 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10334392 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02292DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175278-59-8
Molekylformel C5H10N4O
Molekylvikt (g/mol) 142.16
MDL-nummer MFCD00663061
InChI-nyckel CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1
PubChem CID 2782054
IUPAC-namn 4,6-dimetyl-l,3,5-triazin-2-amin;hydrat
LEDER O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%+
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 142.17
Procent renhet 95%