Läs mer
4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H |
| Formel vikt | 160.0403 |