missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30372058
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372058 25 g
30370539 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30372058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47908025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 34289-60-6
Molekylformel C6H9ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 160.6
Synonym 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine Hydrochloride, 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ol Hydrochloride
LEDER Cl.Cc1cc(C)nc(O)n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
Formel vikt 160.0403
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.