missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine, TRC

Produktkod. 30134849
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134849 10 g
17991745 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134849 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44693010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 35144-22-0
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.23
Synonym 2-(Methylsulfonyl)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Methanesulfonyl-4,6-dimethylpyrimidine
LEDER Cc1cc(C)nc(n1)S(=O)(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-4-6(2)9-7(8-5)12(3,10)11/h4H,1-3H3
Formel vikt 186.0463
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.