Läs mer
4,6-Dimethyl-2-(methylthio)pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dimethyl-2-(methylthio)pyrimidine |
| CAS | 14001-64-0 |
| Molekylformel | C7H10N2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2S/c1-5-4-6(2)9-7(8-5)10-3/h4H,1-3H3 |
| LEDER | CSc1nc(C)cc(C)n1 |
| IUPAC-namn | 4,6-dimethyl-2-methylsulfanylpyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.23 |
| Formel vikt | 154.0565 |