Läs mer
4,6-dimetyl-2-pyron, 98 %
Produktkod. 10157713 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10157713 1 g Glasflaska 1g
10115940 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10157713 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295350010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 675-09-2 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 675-09-2
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00075555
Synonym 4,6-dimethyl-2-pyrone, 4,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, mesitene lactone, 4,6-dimethylcoumalin, 2h-pyran-2-one, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-alpha-pyrone, 4,6-dimethyl-pyran-2-one, 2,4-dimethyl-alpha-pyrone, 2,4-dimethyl-.alpha.-pyrone, 4,6-dimethyl-.alpha.-pyrone
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 6-Dimethyl-2-pyrone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48°C to 50°C
Färg Gult
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 124.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.