Läs mer
4,6-dimetyl-3-nitropyridin-2(1{H})-ett, TRC
Produktkod. 30408525
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408525 50 mg
30391981 100 mg
30406506 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH66959550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22934-13-0
Molekylformel C7H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Synonym 2-Pyridinol, 4,6-dimethyl-3-nitro- (7CI,8CI), 4,6-Dimethyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone
IUPAC-namn 4,6-dimetyl-3-nitro-1H-pyridin-2-one
LEDER CC1=CC(=C(C(=O)N1)[N+](=O)[O-])C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-dimethyl-3-nitropyridin-2(1(H))-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-4-3-5(2)8-7(10)6(4)9(11)12/h3H,1-2H3,(H,8,10)
Formel vikt 168.0535