Läs mer
4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O2/c1-9-6-11-10(2)8-13(16)17-14(11)12(7-9)15(3,4)5/h6-8H,1-5H3 |
| Formel vikt | 230.1307 |