missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O2/c1-9-6-11-10(2)8-13(16)17-14(11)12(7-9)15(3,4)5/h6-8H,1-5H3 |
| Formel vikt | 230.1307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?