missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4,6-Dimethyl-pyrimidin-2-yl)-hydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydrazino-4,6-dimethylpyrimidine |
| CAS | 23906-13-0 |
| Molekylformel | C6 H10 N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinone, 4,6-dimethyl-, hydrazone (7CI,9CI), Pyrimidine, 2-hydrazino-4,6-dimethyl- (6CI,8CI), 2-Hydrazinyl-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Hydrazino-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-hydrazinopyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinylhydrazine, NSC 512294, Pyrimidine, 2-hydrazinyl-4,6-dimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4/c1-4-3-5(2)9-6(8-4)10-7/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9,10) |
| LEDER | Cc1cc(C)nc(NN)n1 |
| IUPAC-namn | (4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)hydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.17 |
| Formel vikt | 138.0905 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?