Läs mer
4,6-dimetyldibensotiofen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10471871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10471871 1 g Glasflaska 1g
10145353 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302190010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1207-12-1 | C14H12S | 212.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1207-12-1
Molekylformel C14H12S
Molekylvikt (g/mol) 212.31
MDL-nummer MFCD00216264
InChI-nyckel KMPJENUWHPZRGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzothiophene, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyldibenzo b,d thiophene, 4,6-dmdbt, 6,10-dimethyl-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4,6-dimethyl-dibenzothiophen, ksc491i3n, bidd:gt0307, 4,6-dimethyl dibenzo b thiophene, 4,6-dimethyldibenzothiophene, 4,6-dimethylbenzo b benzo b thiophene
PubChem CID 1268103
IUPAC-namn 4,6-dimetyldibensotiofen
LEDER CC1=CC2=C(SC3=C2C(C)=CC=C3)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 6-Dimethyldibenzothiophene
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 147°C to 153°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ch2cl2
Formel vikt 212.31
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.