Läs mer
4,6-dimetyldibensotiofen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421738
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421738 250 mg 250mg
15401738 1 g 1g
15411738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55472.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1207-12-1 | C14H12S | 212.31 g/mol
4,6-dimetyldibensotiofen används i petroleumavsvavlingsstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4,6-dimetyldibensotiofen används i petroleumavsvavlingsstudier
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1207-12-1
Molekylformel C14H12S
Molekylvikt (g/mol) 212.31
MDL-nummer MFCD00216264
InChI-nyckel KMPJENUWHPZRGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzothiophene, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyldibenzo b,d thiophene, 4,6-dmdbt, 6,10-dimethyl-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4,6-dimethyl-dibenzothiophen, ksc491i3n, bidd:gt0307, 4,6-dimethyl dibenzo b thiophene, 4,6-dimethyldibenzothiophene, 4,6-dimethylbenzo b benzo b thiophene
PubChem CID 1268103
IUPAC-namn 4,6-dimetyldibensotiofen
LEDER CC1=CC2=C(SC3=C2C(C)=CC=C3)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4,6-Dimethyldibenzothiophene
Smältpunkt 153°C to 157°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.