Läs mer
4,6-Dimethylisophthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-Dimethylisophthalic acid |
| CAS | 2790-09-2 |
| Molekylformel | C10H10O4 |
| MDL-nummer | MFCD00230851 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | O=C(C1=C(C)C=C(C)C(C(O)=O)=C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.18 |
| Procent renhet | 98% |