Läs mer
4,6-Dinitro-2-methylphenol-3,5-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol ring-d2 |
| CAS | 93951-76-9 |
| Molekylformel | C7 2H2 H4 N2 O5 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Phen-3,5-d2-ol, 2-methyl-4,6-dinitro- (9 CI), DNOC D2 (ring-D2), 2-Methyl-4,6-dinitrophenol (ring-D2), 2-Methyl-3,5-dideuterio-4,6-dinitrophenol, 3,5-Dideuterio-2-methyl-4,6-dinitrophenol |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10 H,1H3/i2D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c(C)c(O)c(c([2 H])c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3,5-dideuterio-2-methyl-4,6-dinitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.15 |
| Formel vikt | 200.0402 g/mol |
| Visa mer |