Läs mer
4,6-Dioxoheptanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16480469
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480469 10 mg
16455447 50 mg
16439346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16480469 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW010184
MedChemExpress 4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.
4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dioxoheptanoic acid
CAS 51568-18-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H10O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (632.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 158.15
Formel vikt 158.15
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation