Läs mer
4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morfolin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10486794
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10486794 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10496794 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10486794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08619DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5767-36-2
Molekylformel C8H13N5O
Molekylvikt (g/mol) 195.226
InChI-nyckel XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
PubChem CID 13393622
IUPAC-namn (6-morfolin-4-ylpyrimidin-4-yl)hydrazin
LEDER C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 195.22
Procent renhet 95%