Läs mer
4-(6-hydrazinylpyrimidin-4-yl)morpholine, TRC
Produktkod. 30402279
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402279 50 mg
30401317 250 mg
30400787 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402279 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95579850MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5767-36-2
Molekylformel C8 H13 N5 O
Molekylvikt (g/mol) 195.222
IUPAC-namn (6-morpholin-4-ylpyrimidin-4-yl)hydrazine
LEDER NNc1cc(ncn1)N2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(6-hydrazinylpyrimidin-4-yl)morpholine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13N5O/c9-12-7-5-8(11-6-10-7)13-1-3-14-4-2-13/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11,12)
Formel vikt 195.112