Läs mer
4-[(6-Metylpyrazin-2-yl)oxi]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10143624
Change view
:
Bärnstensfärgad glasflaska; 250mg
Produktkod.
10143624 Bärnstensfärgad glasflaska; 250mg
1 options
Produktkod. 10143624 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62714CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
CAS 915707-63-0
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H11N3O
MDL-nummer MFCD09702409
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy aniline, 2-4-aminophenoxy-6-methylpyrazine, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,4-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
InChI-nyckel OZPUGVATAOJVLW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)N
IUPAC-namn 4-(6-metylpyrazin-2-yl)oxianilin
Molekylvikt (g/mol) 201.229
PubChem CID 24229694
Formel vikt 201.23
Procent renhet 97%