Läs mer
4-[(6-metylpyrazin-2-yl)oxi]bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10442644
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10442644 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10357444 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10442644 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62704DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 906353-01-3
Molekylformel C12H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD09817531
InChI-nyckel VUPYANPNFUPQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzaldehyde, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzaldehyde
PubChem CID 24229689
IUPAC-namn 4-(6-metylpyrazin-2-yl)oxibensaldehyd
LEDER CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=O)C=C2)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 214.22
Procent renhet 97%