Läs mer
4-[(6-metylpyrazin-2-yl)oxi]bensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10347444
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10347444 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10718265 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347444 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62703CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 926921-66-6
Molekylformel C11H9ClN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 284.71
MDL-nummer MFCD09879936
InChI-nyckel GUJMBSPJUZJPEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 24229688
IUPAC-namn 4-(6-metylpyrazin-2-yl)oxibensensulfonylklorid
LEDER CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzenesulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 284.72
Procent renhet 97%