Läs mer
4-[(6-metylpyrazin-2-yl)oxi]bensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10718265
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10718265 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10347444 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10718265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62703DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 926921-66-6
Molekylformel C11H9ClN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 284.71
MDL-nummer MFCD09879936
InChI-nyckel GUJMBSPJUZJPEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 24229688
IUPAC-namn 4-(6-metylpyrazin-2-yl)oxibensensulfonylklorid
LEDER CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzenesulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 284.72
Procent renhet 97%