Läs mer
4-[(6-metylpyrazin-2-yl)oxi]bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10708845
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10708845 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10618624 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10708845 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62713DA
Kemiska identifierare
CAS 926921-67-7
Molekylformel C12H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 215.256
MDL-nummer MFCD09879937
InChI-nyckel JNWHMYUBZLJKJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 1-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methylamine
PubChem CID 24229693
IUPAC-namn [4-(6-metylpyrazin-2-yl)oxifenyl]metanamin
LEDER CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.25
Procent renhet 95%