Läs mer
{4-[(6-Metylpyrazin-2-yl)oxi]fenyl}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432124
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432124 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10062504 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10432124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62709CB
Kemiska identifierare
CAS 906353-02-4
Molekylformel C12H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 216.24
MDL-nummer MFCD09817533
InChI-nyckel RNFIYSOVNHRFJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzyl alcohol, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229691
IUPAC-namn [4-(6-metylpyrazin-2-yl)oxifenyl]metanol
LEDER CC1=CN=CC(OC2=CC=C(CO)C=C2)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 216.24
Procent renhet 97%