missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-1-piperazine-2,2,6,6-d4-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC

Produktkod. 30482053
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482053 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30482053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN51994725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-1-piperazine-2,2,6,6-d4-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 2089333-15-1
Molekylformel C14H16D4N4O4
Kvantitet 25 mg
Synonym 4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylic Acid-d4 1,1-Dimethylethyl Ester, 4-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic-d4 Acid t-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)11-4-5-12(15-10-11)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3/i8D2,9D2
LEDER CC(C)(C)OC(N1C([2H])([2H])CN(C2=CN=C(N(=O)=O)C=C2)CC1([2H])[2H])=O
IUPAC-namn tert-butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate-2,2,6,6-d4
Molekylvikt (g/mol) 312.36
Formel vikt 312.17
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.