missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,6-O-Benzylidene-N-(tert-butoxycarbonyl)-2-O-(4-toluenesulfonyl)-1,5-imino-D-glucitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6-O-Benzylidene-N-(tert-butoxycarbonyl)-2-O-(4-toluenesulfonyl)-1,5-imino-D-glucitol |
| CAS | 1219134-25-4 |
| Molekylformel | C25H31NO8S |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31NO8S/c1-16-10-12-18(13-11-16)35(29,30)34-20-14-26(24(28)33-25(2,3)4)19-15-31-23(32-22(19)21(20)27)17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19-23,27H,14-15H2,1-4H3/t19-,20+,21-,22-,23?/m1/s1 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[C@H]2CN([C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]2O)c4ccccc4)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (4aR,7S,8S,8aR)-8-hydroxy-7-(4-methylphenyl)sulfonyloxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydro-[1,3]dioxino[5,4-b]pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 505.58 |
| Formel vikt | 505.177 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?