Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-etyliden-D-glukopyranos, 90 %
Produktkod. 15497989
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497989 1 g 1g
15407999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497989 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66583.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 13224-99-2 | C8H14O6 | 206,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13224-99-2
Molekylformel C8H14O6
Molekylvikt (g/mol) 206.19
MDL-nummer MFCD00006820
InChI-nyckel VZPBLPQAMPVTFO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,6-o-ethylidene-a-d-glucose
PubChem CID 21581900
IUPAC-namn (2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-metyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6,7,8-triol
LEDER CC1OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose
Färg Vitt
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.19
Procent renhet 90%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.