missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(6-Thiocarbamoyl-2-benzimidazolyl)thiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15449625
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449625 250 mg 250mg
15439625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15449625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52145.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1256482-81-1
Molekylformel C15H12N4S2
Molekylvikt (g/mol) 312.41
MDL-nummer MFCD16658839
InChI-nyckel YFZMXNBFKPYLTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-thiocarbamoyl-2-benzimidazolyl thiobenzamide, 2-4-carbamothioylphenyl-3h-1,3-benzodiazole-5-carbothioamide
PubChem CID 73995300
IUPAC-namn 2-(4-carbamothioylphenyl)-3H-benzimidazole-5-carbothioamide
LEDER NC(=S)C1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(6-Thiocarbamoyl-2-benzimidazolyl)thiobenzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 312.41
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.