Läs mer
4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morfolin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10715213
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10715213 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10012264 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10715213 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38341DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 869901-24-6
Molekylformel C21H38N2OSn
Molekylvikt (g/mol) 453.258
MDL-nummer MFCD08271894
InChI-nyckel LDERBIPTTICDSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-tributylstannyl pyridin-2-yl morpholine, 4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl morpholine, pubchem21425, 4-6-tributylstannanyl-pyridin-2-yl-morpholine, morpholine,4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl
PubChem CID 18525739
IUPAC-namn tributyl-(6-morfolin-4-ylpyridin-2-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)N2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 453.25
Procent renhet 95%